Läs mer
Ammoniumformat, för HPLC, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Formate |
| Kvantitet | 50 g |
| Linjär formel | HCO2NH4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3625095 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten 0,1 g/ml vid 25 °C |
| Formel vikt | 63,06 g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | HPLC |
| Densitet | 1,26 g/ml vid 25 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium formate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium formate