Läs mer
Ammonium Formate, LC/MS-klass, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280950 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30280950 50 mL
1 options
Produktkod. 30280950 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001150050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Formate
CAS 540-69-2
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Kvantitet 50 mL
Molekylvikt (g/mol) 63.06 g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet LC-MS