Läs mer
Ammoniumformat, för LC-MS, Solstice
Produktkod. 15635830
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15635830 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15635830 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 5567450G
 Begränsad artikel
I lager
Eluentadditiv för LC-MS
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium formate
CAS 540-69-2
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 50 g
Molekylformel CH5NO2
Linjär formel HCO2NH4
MDL-nummer MFCD00013103
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
InChI-nyckel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC-namn azanium;formiat
Molekylvikt (g/mol) 63.056
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Formel vikt 63,06 g/mol
Procent renhet ≥99 % (beräknat på torrt ämne), NT)
Densitet 1,26 g/ml vid 25 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium formate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate