Läs mer
Ammonium Formate, LC-MS Ultra, Solstice
Produktkod. 15681400
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15681400 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15681400 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1426625G
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra; eluenttillsats för UHPLC-MS
  • För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
  • Testad för UHPLC-MS-lämplighet
  • Högsta lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
  • Extremt lågt MS baslinjeljud
  • Exemplarisk lot-till-lot-reproducerbarhet
  • Låga halter av spårmetaller
  • Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Formate
CAS 540-69-2
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 25 g
Molekylformel CH5NO2
Linjär formel HCO2NH4
MDL-nummer MFCD00013103
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
InChI-nyckel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC-namn azanium;formiat
Molekylvikt (g/mol) 63.056
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Formel vikt 63,06 g/mol
Kvalitet LC-MS Ultra
Densitet 1,26 g/ml vid 25 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium formate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.