Läs mer
Ammoniumformiat, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. 11377490 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377490 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11377490 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A11550
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CH5NO2, CAS-nummer-540-69-2, 50 g, vit, 63,06 g/mol, 115 grader C, 13103, 6,0 till 7,0, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 115 °C
CAS 540-69-2
Färg Vitt
pH 6.0 till 7.0
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 g
Molekylformel CH5NO2
MDL-nummer 13103
InChI-nyckel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OC=O
IUPAC-namn myrsyraamin
Molekylvikt (g/mol) 63.06
Formel vikt 63,06 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium formate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.