Beskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Formate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | HCO2NH4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3625095 |
| Formel vikt | 63.06g/mol |
| Procent renhet | ≥97% (T) |
| Kvalitet | purum p.a. |
| Densitet | 1.26g/mL at 25°C |