Läs mer
Ammonium Formate, purum p.a., Honeywell™
Produktkod. 15650900 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15650900 500 g 500g
15630900 100 g 100g
15640900 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15650900 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 09739500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a.,≥97.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-69-2
Molekylformel CH5NO2
Molekylvikt (g/mol) 63.056
MDL-nummer MFCD00013103
InChI-nyckel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-namn azanium;formate
LEDER C(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Formate
Kvantitet 500 g
Linjär formel HCO2NH4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Formel vikt 63.06g/mol
Procent renhet ≥97% (T)
Kvalitet purum p.a.
Densitet 1.26g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium formate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium formate