Läs mer
Ammonium Formate, Reagent grade, 97%, Honeywell Burdick & Jackson™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Formate |
| Smältpunkt | 116°C |
| Färg | White |
| pH | 6.0 to 7.0 (at 20°C) |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | HCO2NH4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3625095 |
| Formel vikt | 63.06g/mol |
| Procent renhet | 97% |
| Visa mer |