Läs mer
Ammonium Formate, TRC
Produktkod. 30005075
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005075 50 g
30004125 100 g
30003578 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63400550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-69-2
Molekylformel CH2O2 . NH3
Molekylvikt (g/mol) 63.06
Synonym Formic Acid Ammonium
IUPAC-namn azanium; Formate
LEDER N.OC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Formate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3