Läs mer
Ammoniumfritt vatten, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12950564 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12950564 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12950564 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 227 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    818.20 SEK / 1000ml
    Save 236.80 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kvantitet 1000 mL
Fysisk form Vätska