Läs mer
Ammonium Geranyl Pyrophosphate Triammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Geranyl Pyrophosphate triammonium salt |
| CAS | 116057-55-7 |
| Molekylformel | C10 H20 O7 P2 . 3 H3 N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Diphosphoric Acid Mono[(3E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl] Ester Ammonium Salt (1:3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O7P2.3H3N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-16-19(14,15)17-18(11,12)13;;;/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H2,11,12,13);3*1H3/b10-7+;;; |
| LEDER | N.N.N.CC(=CCC\C(=C\COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)\C)C |
| IUPAC-namn | azane;[(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] phosphono hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.3 |
| Formel vikt | 365.1481 |