Läs mer
Ammoniumglycyrrhizinat (>80 %), TRC
Produktkod. 30003773
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003773 25 g
30136469 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63401025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53956-04-0
Molekylformel C42H65NO16
Molekylvikt (g/mol) 839.96
Synonym (3β,20β)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranuronosyl- α-D-glucopyranosiduronic Acid Ammonium Salt, (3β,20β)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl-2-O-β-D-Glucopyranuronosyl-α-D-Glucopyranosiduronic Acid Monoammonium Salt, (+)-Glycyram, 18β-Glycyrrhizic acid Monoammonium Salt, Ammonium Glycyrrhizate, Ammonium Glycyrrhizinate, Glycamil, Glycymin, Glycyron Ammonium Salt, Glycyron monoammonium salt, Glycyrram, Glycyrrhizic Acid Ammonium Salt, Glycyrrhizic Acid Monoammonium Salt, Glycyrrhizin Ammonium Salt, Glycyrrhizin Monoammonium Salt, Magnasweet, Monoammonium 18β-Glycyrrhizinate, Monoammonium Glycyrrhizate, Monoammonium Glycyrrhizinate, NSC 2800, NSC 35348;
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(((2S,3R,4S,5S,6S)-6-karboxy-2-((((3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aR,14aR,14bS)-11-karboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptametyl-14-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-ikosahydropicen-3-yl)oxy)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-karboxylsyra)
LEDER [H][C@@]12C[C@@H](C)(C(O)=O)CC[C@]1(C)CC[C@H]3(C)C2=CC([C@@H]4([H])[C@@]3(C)CC[C@H]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O7)C5(C)C)=O.N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium glycyrrhizate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
Formel vikt 839.43