Läs mer
Ammonium glycyrrhizinate, MedChemExpress
Produktkod. 16471969
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16471969 1 g
1 options
Produktkod. 16471969 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY76225
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium glycyrrhizinate
Fysisk form Solid
CAS 53956-04-0
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C42H65NO16
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Monoammonium glycyrrhizinateGlycyrrhizic acid ammonium saltAmmonium glycyrrhizate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (119.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[C@]([C@](CC2)(C)[C@@]3(C)C([C@]([C@@]4(C)CC3)([H])C[C@@](CC4)(C)C(O)=O)=C1)([H])[C@](CC5)(C)[C@]2([H])C([C@H]5O[C@@H](O[C@H](C(O)=O)[C@H]6O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]7O)O[C@@H]7C(O)=O)[C@H]6O)(C)C.N
Molekylvikt (g/mol) 839.96
Formel vikt 839.96
Procent renhet 95.0%