Läs mer
Ammonium hexabromoosmate(IV), 99.9% (metals basis), Os 26.5 % min
Produktkod. 11397487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397487 1 g 1g
11387487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012648.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24598-62-7 | Br6H8N2Os | 705.73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24598-62-7
Molekylformel Br6H8N2Os
Molekylvikt (g/mol) 705.73
MDL-nummer MFCD00049389
InChI-nyckel ZPHFWWAVHILXPL-UHFFFAOYSA-J
Synonym diammonium hexabromoosmiumdiuide, osmate 2-,hexabromo-,ammonium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 11136267
IUPAC-namn diazan;hexabromoosmium(2-)
LEDER [NH4+].[NH4+].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Os+4]
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonium hexabromoosmate(IV)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 705.73
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Os 26.5 % min.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.