Läs mer
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11340989
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340989 5 g 5g
11330989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010713.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15752-05-3 | Cl6H12IrN3 | 459.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15752-05-3
Molekylformel Cl6H12IrN3
Molekylvikt (g/mol) 459.03
MDL-nummer MFCD00003393
InChI-nyckel AIDFGYMTQWWVES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn iridium(3+)triammoniumhexaklorid
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Färg Klart
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 459.06 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.