Läs mer
Ammoniumhexakloriridat(IV), Premion™ , 99,994 % (metallbas), Ir 41 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11320989
Change view
Kvantitet:
0.1 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11320989 5 g 5g
11300989 0.1 g 0.1g
11310989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11320989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010712.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16940-92-4 | Cl6H8IrN2 | 440.99 g/mol
Det är en nyckelmellanprodukt i isoleringen av iridium från malmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16940-92-4
Molekylformel Cl6H8IrN2
Molekylvikt (g/mol) 440.99
MDL-nummer MFCD00010881
InChI-nyckel QOPXOJZBUJGPAG-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloroiridate iv, ammonium chloroiridate, diammonium hexachloroiridate, diammonium hexachloroiridate 2-, ammonium hexachloroiridate, epitope id:151519, iridium iv-ammonium chloride, iridium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridoiridate iv, diazanium;hexachloroiridium 2-
PubChem CID 16211476
ChEBI CHEBI:60132
LEDER [NH4+].[NH4+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexachloroiridate(IV)
Smältpunkt (decomposition)
Färg Svart-röd
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn ammoniumhexakloriridat
Formel vikt 441.02
Procent renhet 99.994%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 41% min.
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.86 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.