Läs mer
Ammonium hexachloroosmate(IV), 99.9% (metals basis), Os 42.5% min
Produktkod. 11330118
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330118 1 g 1g
11320118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042874.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12125-08-5 | Cl6H8N2Os | 439.00 g/mol
Ammoniumhexakloroosmat(IV) fungerar som en farmaceutisk, organisk och kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-08-5
Molekylformel Cl6H8N2Os
Molekylvikt (g/mol) 439.00
MDL-nummer MFCD00010883
InChI-nyckel JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloroosmate iv, nh4 2oscl6, osmium iv-ammonium chloride, diazanium;hexachloroosmium 2-, diammonium hexachloroosmiumdiuide, ammonium hexachloroosmiate iv , premion
PubChem CID 11729867
IUPAC-namn diazan;hexakloroosmium(2-)
LEDER [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexachloroosmate(IV)
Smältpunkt 170° (sublimation)
Färg Brun till svart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.9% (Os 42.5% min.) (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 438.99
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.9
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.