Läs mer
Ammoniumhexakloropaladat(IV), 99,9 % (metallbas), Pd 29 %
Produktkod. 11351678
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351678 2 g 2g
11361678 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011042.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 19168-23-1 | Cl6H8N2Pd | 355,20 g/mol
Ammoniumhexaklorpalladat(IV) används som analytiskt reagens och som katalysator i den kemiska syntesen. Det används också som råmaterial och intermediärer inom organisk syntes och farmaceutiskt område. Vidare används det i emissionsspektrografisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19168-23-1
Molekylformel Cl6H8N2Pd
Molekylvikt (g/mol) 355.20
MDL-nummer MFCD00015959
InChI-nyckel AZUQNARGWZAFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloropalladate iv, ammonium hexachloropalladate, diammonium hexachloropalladate, diammonium hexachloropalladate 2-, ccris 7829, hexachloropalladate 2-diammonium, ammonium chloropalladate nh4 2pdcl6, palladate 2-, hexachloro-, diammonium, oc-6-11, palladate 2-, hexachloro-, diammonium, epitope id:151517
PubChem CID 62732
ChEBI CHEBI:60124
LEDER [NH4+].[NH4+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexachloropalladate(IV)
Färg Rött till orange
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.42 g/mL
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn diammoniumhexaklorpalladiumbis(ylium)
Formel vikt 355.2
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 29%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.