Läs mer
Ammonium hexachloroplatinate(IV), Pt 43.4% min
Produktkod. 11367607
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367607 1 g 1g
11377607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012882.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Galvanisering av platina, tillverkning av platinasvamp
Elektroplätering av platina, tillverkning av platinasvampAmmoniumhexaklorplatinat(IV) används vid galvanisering av platina och för att göra svampig platina. Det reagerar med koppar(II)acetat och vätesulfid för att framställa Cu 2 Pt II Pt 3IV S 8 som finner användning i diamagnetiska material och halvledare. Det används också i platinaplätering. Vidare fungerar det som ett analytiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16919-58-7
Molekylformel Cl6H8N2Pt
Molekylvikt (g/mol) 443.86
MDL-nummer MFCD00010886
InChI-nyckel PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloroplatinate iv, ammonium chloroplatinate, ammonium hexachloroplatinate, ammonium platinic chloride, ammonium platinum chloride, diammonium hexachloroplatinate 2-, diammonium platinum hexachloride, ammoniumhexachloroplatinate, epitope id:151516, platinum iv-ammonium chloride
PubChem CID 16211460
ChEBI CHEBI:59604
IUPAC-namn diazan;hexaklorplatina(2-)
LEDER [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexachloroplatinate(IV)
Smältpunkt (decomposition)
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,548
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; Insoluble in alcohol,ether and concentrated hydrochloric acid.
Formel vikt 443.89
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.4% min.
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.06 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.