Läs mer
Ammoniumhexachlororhodat(III)hydrat, Premion™, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11331858
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331858 1 g 1g
11311858 0.25 g 0.25g
11321858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011812.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 15336-18-2 | Cl6H12N3Rh | 369,72 g/mol
Ammoniumhexaklorhodat(III)-hydrat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15336-18-2
Molekylformel Cl6H12N3Rh
Molekylvikt (g/mol) 369.72
MDL-nummer MFCD00003394
InChI-nyckel QNMMDVLCBKRUJU-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium hexachlororhodate iii, triammonium hexachlororhodate, triammonium hexachlororhodate 3-, epitope id:151523, rhodium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridorhodate 3-, ammonium hexachloridorhodate iii, ammonium hexachlororhodate iii , reagent grade
PubChem CID 16211509
ChEBI CHEBI:60128
IUPAC-namn triazan;hexaklorrodium(3-)
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate
Smältpunkt (nedbrytning)
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 369,74 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.