Läs mer
Ammoniumhexachlororhodate(III)-hydrat, Premion™, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11356997
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356997 1 g 1g
11346997 0.5 g 0.5g
11336997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010849.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Add to basket
CAS: 15336-18-2 | Cl6H12N3Rh | 369,72 g/mol
Det används som mellanprodukt i organisk syntes för framställning av läkemedel och jordbrukskemikalier. Den kan användas som en prekursor för funktionalisering av flerväggiga kolnanorör (MWCNT) med metalliska nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15336-18-2
Molekylformel Cl6H12N3Rh
Molekylvikt (g/mol) 369.72
MDL-nummer MFCD00003394
InChI-nyckel QNMMDVLCBKRUJU-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium hexachlororhodate iii, triammonium hexachlororhodate, triammonium hexachlororhodate 3-, epitope id:151523, rhodium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridorhodate 3-, ammonium hexachloridorhodate iii, ammonium hexachlororhodate iii , reagent grade
PubChem CID 16211509
ChEBI CHEBI:60128
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate
Smältpunkt (nedbrytning)
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
IUPAC-namn triazan;hexaklorrodium(3-)
Formel vikt 369,74 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Premion
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.