Läs mer
Ammonium hexachlororuthenate(IV), Ru 28.4% min
Produktkod. 11311958
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311958 1 g 1g
11301958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011874.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18746-63-9 | Cl6H8N2Ru | 349.85 g/mol
Ammoniumhexaklorrutenat(IV) används i laboratoriekemikalier och tillverkning av andra ämnen. Ammoniumhexaklorrutenat (ACR ) är ett salt som fälls ut under en substitutionsreaktion mellan ammonium och rutenat löst i ett starkt saltsyramedium. Denna utfällningsreaktion används inom platinaindustrin som ett sätt att utvinna och rena rutenium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18746-63-9
Molekylformel Cl6H8N2Ru
Molekylvikt (g/mol) 349.85
MDL-nummer MFCD00015962
InChI-nyckel DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachlororuthenate iv, diammonium hexachlororuthenate, ammonium chlororuthenate, ammonium hexachlororuthenate, epitope id:151520, ruthenium iv-ammonium chloride, ammonium hexachloridoruthenate iv, ammonium hexachloridoruthenate 2-, diammonium hexachlororuthenate 2-
PubChem CID 46173598
ChEBI CHEBI:60134
LEDER [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn diazan;hexaklorutenium(2-)
Formel vikt 349.87
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 28.4% min.
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.