Läs mer
Ammonium Hexacyanoferrate(Ii) Hydrate, ≥92.0% anhydrous basis (RT), Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Hexacyanoferrate(Ii) Hydrate |
| Färg | Green to White |
| Kvantitet | 50 g |
| Linjär formel | (NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 284.10g/mol (anhydrous basis) |
| Procent renhet | ≥92.0% anhydrous basis (RT) |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Utseende | Powder |