Läs mer
Ammoniumhexafluoroaluminat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488977
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488977 50 g 50g
11478977 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20582.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7784-19-2 | AlF6H12N3 | 195.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-19-2
Molekylformel AlF6H12N3
Molekylvikt (g/mol) 195.09
MDL-nummer MFCD00042144
InChI-nyckel OYHBNKHFKHBTRQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium hexafluoroaluminate, ammonium cryolite, ammonium fluoaluminate, ammonium aluminum fluoride, triammonium hexafluoroaluminate, triammonium aluminum hexafluoride, triammoniumhexafluoroaluminate 3-, hexafluoroaluminate 3-triammonium, aluminum ammonium fluoride al nh4 3f6, ammonium hexafluoroaluminate nh4 3alf6
PubChem CID 24565
IUPAC-namn triazanium;hexafluoroaluminium(3-)
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexafluoroaluminate
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,524
Formel vikt 195.09
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.