Läs mer
Ammonium hexafluorogermanate, 99.99% min (metals basis)
Produktkod. 11344868
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344868 25 g 25g
11334868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043179.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16962-47-3 | H8F6GeN2
Ammoniumhexafluorgermanat används för att ersätta Al med Ge i zeoliter av Y-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16962-47-3
Molekylformel H8F6GeN2
MDL-nummer MFCD00010880
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexafluorogermanate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel (NH4)2GeF6
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 222.71
Procent renhet ≥99.99%
Densitet 2.564 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.