Läs mer
Ammoniumhexafluorfosfat, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407221
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11327167
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011495.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ammoniumhexafluorfosfat, 99,5 %, Alfa Aesar , Kvantitet: 100g, CAS: 16941-11-0, Smältpunkt: 198 grader C, Molekylformel: F6H4NP, Molekylvikt: 163.003
Ammoniumhexafluorfosfat används som konserveringsmedel. Det används som utgångsmaterial vid framställning av andra hexafluorfosfater. Vidare används det vid syntes av metallorganiska föreningar, särskilt rhodiciniumhexafluorfosfat, som har inert och icke-koordinerande motjon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16941-11-0
Molekylformel F6H4NP
Molekylvikt (g/mol) 163.003
MDL-nummer MFCD00064642
InChI-nyckel NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
PubChem CID 9793912
IUPAC-namn azanium;hexafluorfosfat
LEDER [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexafluorophosphate
Smältpunkt 198°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Freely soluble in water (75g/100ml). Soluble in acetone,methanol,ethanol,methyl acetate.Soluble in water.
Formel vikt 163
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.180 g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonium hexafluorophosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.