Läs mer
Ammoniumhexafluorfosfat, 99 %, rent
Produktkod. 10287403 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10287403 500 g Plastflaska 500g
10312523 5 g Plastflaska 5g
10032730 25 g Plastflaska 25g
10616062 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10287403 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202325000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 16941-11-0 | H4F6NP | 163 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16941-11-0
Molekylformel H4F6NP
Molekylvikt (g/mol) 163
MDL-nummer MFCD00064642
InChI-nyckel NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
PubChem CID 9793912
IUPAC-namn azanium;hexafluorfosfat
LEDER [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexafluorophosphate
Smältpunkt 198 °C
Namnnotering 99.5%
Färg Vit till Beige
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel NH4PF6
Merck Index 15, 523
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 74,8 g/100 ml (20 c). Andra lösligheter: lösliga i aceton, metanol, etanol och metyl, acetat
Formel vikt 163
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.18, 2.1800g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.