Läs mer
Ammoniumhexafluorfosfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Hexafluorophosphate |
| CAS | 16941-11-0 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | F6H4NP |
| Synonym | Hexafluoro-phosphate(1-) Ammonium, Ammonium Hexafluorophosphate, Ammonium Hexafluorophosphate(1-), NSC 403554, NSC 407930 |
| InChI formel | InChI=1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1 |
| LEDER | [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-namn | azanium; hexafluorfosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 163 |
| Formel vikt | 162.9986 |