Läs mer
Ammoniumhexafluorfosfat, TRC
Produktkod. 30340795
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30340795 1 g
1 options
Produktkod. 30340795 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6340251G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Hexafluorophosphate
CAS 16941-11-0
Kvantitet 1 g
Molekylformel F6H4NP
Synonym Hexafluoro-phosphate(1-) Ammonium, Ammonium Hexafluorophosphate, Ammonium Hexafluorophosphate(1-), NSC 403554, NSC 407930
InChI formel InChI=1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
LEDER [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC-namn azanium; hexafluorfosfat
Molekylvikt (g/mol) 163
Formel vikt 162.9986