Läs mer
Ammoniumhexafluorosilikat, 98 %
Produktkod. 11324799
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324799 5 kg 5kg
11314799 250 g 250g
11304799 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 069100.A7
 Begränsad artikel
I lager
Etsning av glas, i lödflussmedel | CAS: 16919-19-0 | F6H8N2Si | 178,153 g/mol
Etsglas, i lödningsfluss Ammoniumhexafluorsilikat används som desinfektionsmedel och analytiskt reagens. Den kan användas vid etsning av glas, metallgjutning och galvanisering. Det används också som träskyddsmedel och malskyddsmedel i textilier. Den finner även tillämpning i lödningsfluss. Det används också för att stoppa kariesbehandling utan missfärgning på avmineraliserad primär tandemalj.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16919-19-0
Molekylformel F6H8N2Si
Molekylvikt (g/mol) 178.153
MDL-nummer MFCD00010887
InChI-nyckel ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Synonym ammonium hexafluorosilicate, ammonium fluosilicate, ammonium fluorosilicate, ammonium silicofluoride, cryptohalite, caswell no. 043, diammonium fluosilicate, diammonium fluorosilicate, ammonium silicon fluoride, diammonium hexafluorosilicate
PubChem CID 28145
IUPAC-namn diazan;hexafluorkisel(2-)
LEDER [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexafluorosilicate
Smältpunkt (nedbrytning)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
UN-nummer UN2854
Merck Index 14,527
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten; Olöslig i alkohol och aceton.
Formel vikt 178.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.