Läs mer
Ammoniumhexafluorosilikat, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11364878
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364878 250 g 250g
11354878 10 g 10g
11344878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043184.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 16919-19-0 | F6H8N2Si | 178,153 g/mol
Ammoniumhexafluorsilikat används som desinfektionsmedel och analytiskt reagens. Den kan användas vid etsning av glas, metallgjutning och galvanisering. Det används också som träskyddsmedel och malskyddsmedel i textilier. Det spelar en användbar applikation vid lödning av flussmedel. Det används också för att stoppa kariesbehandling utan missfärgning på avmineraliserad primär tandemalj.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16919-19-0
Molekylformel F6H8N2Si
Molekylvikt (g/mol) 178.153
MDL-nummer MFCD00010887
InChI-nyckel ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Synonym ammonium hexafluorosilicate, ammonium fluosilicate, ammonium fluorosilicate, ammonium silicofluoride, cryptohalite, caswell no. 043, diammonium fluosilicate, diammonium fluorosilicate, ammonium silicon fluoride, diammonium hexafluorosilicate
PubChem CID 28145
IUPAC-namn diazan;hexafluorkisel(2-)
LEDER [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexafluorosilicate
Smältpunkt (nedbrytning)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2854
Merck Index 14,527
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Olöslig i alkohol och aceton.
Formel vikt 178.14
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.