Läs mer
Ammoniumhexafluortitanat, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304898
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304898 25 g 25g
11314898 100 g 100g
11324898 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043192.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16962-40-6 | (NH4)2TiF6
Ammoniumhexafluorotitanat används som ett anti-korrosivt rengöringsmedel. Det används också för tillverkning av keramik och glas. Vidare används det vid framställning av syntetiska ädelstenar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16962-40-6
Molekylformel (NH4)2TiF6
MDL-nummer MFCD00010888
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hexafluorotitanate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 197.95
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.