Läs mer
Ammoniumvätekarbonat, 98 %
Produktkod. 11458497
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458497 2500 g 2500g
11448497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18566.0E
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346,86 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Ammoniumbikarbonat är ett vanligt använt reagens för industriella och forskningsförfaranden. Det fungerar som en bra buffert vid lyofilisering och matrisassisterad laserdesorption. Det används också för in-gel-digestion av proteiner med trypsin och i MALDI-masspektrometrisk analys av proteiner. Det används också för att göra andra ammoniumföreningar, i livsmedelsbearbetning och för andra ändamål. Ammoniumbikarbonat kan användas för att studera biologiska buffertar. Det används också i en studie som visade att ammoniumbikarbonatsalter, som kan regenereras med hjälp av lågtemperaturspillvärme, också kan producera tillräcklig spänning för vätgasgenerering i en mikrobiell omvänd elektrodialyselektrolysceller. Det har också använts i en studie som utvecklat en snabb och känslig metod för samtidig bestämning av Sudan-färgämnen i livsmedelsprover med hjälp av partiell fyllning av micellär elektrokinektisk kromatografi-masspektrometri.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-33-7
Molekylformel CH5NO3
Molekylvikt (g/mol) 79.06
MDL-nummer MFCD00012138
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-namn dizink(2+) diammoniumtrikarbonat
LEDER N.OC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydrogen carbonate
Smältpunkt ∼60 °C (dekomposition)
Kvantitet 2500 g
Odör Som ammoniak
Densitet 1.586
Beilstein 4329606
Merck Index 14,497
Löslighetsinformation Löslig i vatten (220 mg/ml vid 20 °C). Olöslig i alkohol, etanol, bensen och aceton.
Formel vikt 79.06
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydrogen carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, monoammonium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.