Läs mer
Ammoniumvätekarbonat, 99,0 %
Produktkod. 11327827
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327827 1 kg 1kg
11337827 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014249.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 SEK
    476.65 SEK / 1kg
    Save 93.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346,86 g/mol
I kylbad, brandsläckningsmedel, bakpulverformuleringar och vid tillverkning av keramik och pigment. Används även för kompostbehandling för att påskynda nedbrytningen. Ammoniumvätekarbonat används som reagens i kemisk industri. Det är en aktiv komponent som används vid tillverkning av brandsläckande föreningar, läkemedel, färgämnen, pigment och gödningsmedel. Den finner användning inom plast-, keramik-, läder- och gummiindustrin. Det används även i kylbad, glöd- och gipsborttagningsmedel, jäsmedel för bakverk och ett avfettningsmedel för textilier. Vidare fungerar det som en buffert som används vid rening av kemikalier. Utöver detta är det involverat i gelnedbrytningen av proteiner genom trypsin och masspektrometrisk analys av proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • I kylbad, brandsläckningsmedel, bakpulverformuleringar och vid tillverkning av keramik och pigment
  • Används även för kompostbehandling för att påskynda nedbrytningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-33-7
Molekylformel CH5NO3
Molekylvikt (g/mol) 79.06
MDL-nummer MFCD00012138
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-namn dizink(2+) diammoniumtrikarbonat
LEDER N.OC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydrogen carbonate
Smältpunkt ∼60 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Linjär formel (NH4)HCO3
Beilstein 4329606
Merck Index 14,497
Löslighetsinformation Löslig i kallt vatten men nedbryts av varmt vatten; Olöslig i alkohol och aceton.
Formel vikt 79.06
Procent renhet 99.0%
Odör Som ammoniak
Densitet 1.586 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydrogen carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bicarbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.