Läs mer
Ammoniumvätekarbonat, 99,0 %
Beskrivning
I kylbad, brandsläckningsmedel, bakpulverformuleringar och vid tillverkning av keramik och pigment. Används även för kompostbehandling för att påskynda nedbrytningen. Ammoniumvätekarbonat används som reagens i kemisk industri. Det är en aktiv komponent som används vid tillverkning av brandsläckande föreningar, läkemedel, färgämnen, pigment och gödningsmedel. Den finner användning inom plast-, keramik-, läder- och gummiindustrin. Det används även i kylbad, glöd- och gipsborttagningsmedel, jäsmedel för bakverk och ett avfettningsmedel för textilier. Vidare fungerar det som en buffert som används vid rening av kemikalier. Utöver detta är det involverat i gelnedbrytningen av proteiner genom trypsin och masspektrometrisk analys av proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- I kylbad, brandsläckningsmedel, bakpulverformuleringar och vid tillverkning av keramik och pigment
- Används även för kompostbehandling för att påskynda nedbrytningen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium hydrogen carbonate |
| Smältpunkt | ∼60°C (decomposition) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 kg |
| Linjär formel | (NH4)HCO3 |
| Beilstein | 4329606 |
| Merck Index | 14,497 |
| Löslighetsinformation | Soluble in cold water but decomposed by hot water; Insoluble in alcohol and acetone. |
| Formel vikt | 79.06 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammonium hydrogen carbonate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, monoammonium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.