Läs mer
Ammonium Hydrogen Carbonate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10795701 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10795701 250 g 250g
10141800 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10795701 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/5160/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ammonium Hydrogen Carbonate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-33-7
Molekylformel CH5NO3
Molekylvikt (g/mol) 79.06
MDL-nummer MFCD00012138
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn carbonic acid amine
LEDER N.OC(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 105°C
Färg White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 79.06g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 67 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.