Läs mer
Ammonium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10579370 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10579370 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10579370 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/5120/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 105°C
CAS 1066-33-7
Färg White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel CH5NO3
MDL-nummer MFCD00012138
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OC(O)=O
IUPAC-namn carbonic acid amine
Molekylvikt (g/mol) 79.06
Formel vikt 79.06g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 67 hPa at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.