Produktkod. 15652240
Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
15652240
2.5 kg
Poly flaska
2.5kg
15662240
25 g
Polyflaska
25g
15672240
500 g
Poly flaska
500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
15652240
Leverantör
Fluka
Leverantörsnummer
2248202.5KG
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Reagenskvalitet, 95 %
≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Kemiska identifierare
CAS
1341-49-7
Molekylformel
F2H5N
Molekylvikt (g/mol)
57.04
MDL-nummer
MFCD00012018
InChI-nyckel
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn
amindihydrofluorid
LEDER
N.F.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Ammonium Hydrogen Difluoride
Smältpunkt
125 °C
Färg
Vitt
Kvantitet
2.5 kg
Linjär formel
NH4 HF2
UN-nummer
UN1727
Formel vikt
57,04 g/mol
Procent renhet
95%
Kvalitet
Reagens
Förpackning
Poly flaska
Utseende
Kristaller eller flingor
Densitet
1,500 g/cm3 vid 20 °C
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .