Läs mer
Ammoniumvätedifluorid, 95 %, reagenskvalitet, Solstice
Produktkod. 15662240 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15662240 25 g Polyflaska 25g
15672240 500 g Poly flaska 500g
15652240 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15662240 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 22482025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Reagenskvalitet, 95 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1341-49-7
Molekylformel F2H5N
Molekylvikt (g/mol) 57.04
MDL-nummer MFCD00012018
InChI-nyckel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn Amin dihydrofluorid
LEDER N.F.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Hydrogen Difluoride
Smältpunkt 125 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Förpackning Polyflaska
Utseende Kristaller eller flingor
Densitet 1,500 g/cm3 vid 20 °C
Linjär formel NH4HF2
UN-nummer UN1727
Formel vikt 57,04 g/mol
Procent renhet 95%
Kvalitet Reagens