Läs mer
Ammoniumvätedifluorid, 95 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Produktkod. 15672240 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 15672240
Brand: Honeywell Research Chemicals 224820500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet, 95 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1341-49-7
Molekylformel F2H5N
Molekylvikt (g/mol) 57.04
MDL-nummer MFCD00012018
InChI-nyckel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn amindihydrofluorid
LEDER N.F.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Hydrogen Difluoride
Smältpunkt 125°C
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Linjär formel NH4HF2
UN-nummer UN1727
Formel vikt 57.04g/mol
Procent renhet 95%
Kvalitet Reagens
Förpackning Poly flaska
Utseende Crystals or flakes
Densitet 1.500g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydrogen difluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium bifluoride