Läs mer
Ammoniumvätedifluorid, 95 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Hydrogen Difluoride |
| Smältpunkt | 125°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | NH4HF2 |
| UN-nummer | UN1727 |
| Formel vikt | 57.04g/mol |
| Procent renhet | 95% |
| Kvalitet | Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |