Produktkod. 15690910
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackningsstorlek
15690910
50 g
50g
15680910
250 g
250g
15670910
1 kg
1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
15690910
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
0983550G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Puriss. p.a.,≥98.5% (F)
Leading the Industry For Over 65 Years Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Kemiska identifierare
CAS
1341-49-7
Molekylformel
F2H5N
Molekylvikt (g/mol)
57.04
MDL-nummer
MFCD00012018
InChI-nyckel
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn
amine dihydrofluoride
LEDER
N.F.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Ammonium Hydrogen Difluoride
Kvantitet
50 g
Linjär formel
NH4 HF2
UN-nummer
1727
Formel vikt
57.04g/mol
Procent renhet
≥98.5% (F)
Kvalitet
puriss. p.a.
Förpackning
Plastic Bottle
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .