Läs mer
Ammonium Hydrogen Difluoride, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10599560 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10599560 3 kg 3kg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10599560 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/5240/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kokpunkt 230°C
Smältpunkt 125°C
CAS 1341-49-7
Färg White
pH 3.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 3 kg
Molekylformel F2H5N
MDL-nummer MFCD00012018
InChI-nyckel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.F.F
IUPAC-namn ammonium hydrogen difluoride
Molekylvikt (g/mol) 57.04
Formel vikt 57.04g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 1 hPa at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydrogen difluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.