Läs mer
Ammoniumvätefluorid, 95 %, resten huvudsakligen ammoniumfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324006
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324006 100 g 100g
11334006 500 g 500g
11344006 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11324006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17237.22
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1341-49-7 | Molekylformel: F2H5N | Molekylvikt: 57,04 g/mol
Dessa intressanta föreningar, som används i en ny hydrotermal syntes av komplexa fluorider NaHoF4 och NaEuF4, har fluoritstrukturen och är viktiga för fasta lasrar samt för fotoluminescens och magnetiska egenskaper
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Dessa intressanta föreningar, som används i en ny hydrotermal syntes av komplexa fluorider NaHoF4 och NaEuF4, har fluoritstrukturen och är viktiga för fasta lasrar samt för fotoluminescens och magnetiska egenskaper
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Hygroskopisk. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1341-49-7
Molekylformel F2H5N
Molekylvikt (g/mol) 57.04
MDL-nummer MFCD00012018
InChI-nyckel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammonium bifluoride
IUPAC-namn amindihydrofluorid
LEDER N.F.F
Specifikationer
Kokpunkt 238 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Ammonium hydrogen fluoride
Smältpunkt 120 °C till 122 °C
pH 2 till 3
Kvantitet 100 g
Odör Ammoniakliknande
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen ammoniumfluorid
Densitet 1.5
Linjär formel (NH4)HF2
UN-nummer UN1727
Merck Index 14,498
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 57.04
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydrogen fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.