Läs mer
Ammoniumvätefluorid, 95 %, resten huvudsakligen ammoniumfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334006
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334006 500 g 500g
11324006 100 g 100g
11344006 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11334006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17237.36
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Använda i en ny hydrotermisk syntes av komplexa fluorider NaHoF4 och NaEuF4 har dessa intressanta föreningar fluoritstrukturen och är viktiga för fasta lasrar såväl som för fotoluminescens och magnetiska egenskaper
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Använda i en
ny hydrotermisk syntes av komplexa fluorider NaHoF4 och NaEuF4 har dessa intressanta föreningar fluoritstrukturen och är viktiga för fasta lasrar såväl som för fotoluminescens och
magnetiska egenskaper Löslighet
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1341-49-7
Molekylformel F2H5N
Molekylvikt (g/mol) 57.04
MDL-nummer MFCD00012018
InChI-nyckel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammonium bifluoride
IUPAC-namn amindihydrofluorid
LEDER N.F.F
Specifikationer
Kokpunkt 238°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Ammonium hydrogen fluoride
Smältpunkt 120°C to 122°C
pH 2 to 3
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen ammoniumfluorid
Linjär formel (NH4)HF2
UN-nummer UN1727
Merck Index 14,498
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 57.04
Procent renhet 95%
Odör Ammonia-like
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.5
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.