Läs mer
Ammoniumvätefluorid, 95 %, resten huvudsakligen ammoniumfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344006
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
11344006 2500 g 2.5kg
11324006 100 g 100g
11334006 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11344006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17237.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1341-49-7 | Molekylformel: F2H5N | Molekylvikt: 57,04 g/mol
Dessa intressanta föreningar, som används i en ny hydrotermal syntes av komplexa fluorider NaHoF4 och NaEuF4, har fluoritstrukturen och är viktiga för fasta lasrar samt för fotoluminescens och magnetiska egenskaper
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Dessa intressanta föreningar, som används i en ny hydrotermal syntes av komplexa fluorider NaHoF4 och NaEuF4, har fluoritstrukturen och är viktiga för fasta lasrar samt för fotoluminescens och magnetiska egenskaper
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Hygroskopisk. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1341-49-7
Molekylformel F2H5N
Molekylvikt (g/mol) 57.04
MDL-nummer MFCD00012018
InChI-nyckel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammonium bifluoride
IUPAC-namn amindihydrofluorid
LEDER N.F.F
Spécification
Kokpunkt 238 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Ammonium hydrogen fluoride
Smältpunkt 120 °C till 122 °C
pH 2 till 3
Kvantitet 2500 g
Odör Ammoniakliknande
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen ammoniumfluorid
Densitet 1.5
Linjär formel (NH4)HF2
UN-nummer UN1727
Merck Index 14,498
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 57.04
Procent renhet 95%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.