Läs mer
Ammoniumvätefosfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433157
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433157 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15433157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17416.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Det används ofta i gödningsmedel som växtmat såväl som som jästnäring. Ammoniumfosfat dibasiskt har använts för att framställa multi-shell nanopartiklar för att öka transfektionseffektiviteten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används ofta i gödningsmedel som växtmat såväl som som jästnäring. Ammoniumfosfat dibasiskt har använts för att framställa multi-shell nanopartiklar för att öka transfektionseffektiviteten.
Löslighet
Löslig i w
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydrogen phosphate
Smältpunkt 155°C (decomposition)
CAS 7783-28-0
Kvantitet 500 g
Molekylformel H9N2O4P
Linjär formel (NH4)2HPO4
MDL-nummer MFCD00010891
Merck Index 14,542
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.OP(O)(O)=O
IUPAC-namn diazan; vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 132.06
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
Formel vikt 132.06
Procent renhet 98%
Densitet 1.619
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.