Läs mer
Ammoniumvätefosfat, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397337
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397337 1 kg 1kg
11387337 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011597.A1
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Ammoniumvätefosfat används vanligtvis som gödningsmedel. Den kan användas som brandskyddsmedel, i brandskyddande textilier, papper och trä. Den hittar tillämpningar i vegetabiliska fibrer, impregnering av lampvekar, lödning av metaller, renande socker, i jästkulturer och korrosionsinhibitorer. Det används vid behandling av karbonatstenar som används i arkitektoniskt, kulturarv och optiska material. Det används också som flussmedel för lödning av koppar, tenn och zink.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-28-0
Molekylformel H9N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00010891
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-namn diazan; vätefosfat
LEDER N.N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydrogen phosphate
Smältpunkt 155°C (decomposition)
Färg Färglös
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98% min.
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol,acetone and liquid ammonia.
Formel vikt 132.06
Kvalitet ACS
Densitet 1.619
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.