Läs mer
Ammoniumvätefosfat, tekniker, P{2}O{5} 53 % min
Produktkod. 11341398
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341398 1 kg 1kg
11331398 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010301.A1
 Begränsad artikel
I lager
Korrosionshämmare, i fermentering, som flussmedel för lödning av tenn, koppar, mässing och zink | CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132,06 g/mol
Ammoniumvätefosfat används som gödningsmedel, som brandskyddsmedel, som jästnäringsämne vid vinframställning och bryggmjöd, som tillsats i vissa cigarettmärken, för att rena socker och för att kontrollera utfällning av alkalilösliga och syraolösliga kolloidala färgämnen på ull.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-28-0
Molekylformel H9N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00010891
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
LEDER N.N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydrogen phosphate
Smältpunkt 155°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,542
Löslighetsinformation Freely soluble in water; Insoluble in alcohol, acetone
IUPAC-namn diazan; vätefosfat
Formel vikt 132.06
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) P2O5 53% min.
Densitet 1.619 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.