Läs mer
Ammoniumvätesulfat, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322438
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322438 25 g 25g
11332438 100 g 100g
11342438 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014485.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Ammoniumvätesulfat används som farmaceutiska mellanprodukter och kemiska reagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-63-6
Molekylformel H5NO4S
Molekylvikt (g/mol) 115.10
MDL-nummer MFCD00051073
InChI-nyckel BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
LEDER [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydrogen sulfate
Smältpunkt 146.9°C
Fysisk form Lump
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2506
Löslighetsinformation Soluble in water (∽115.1mg/ml at 20°C). Insoluble in acetone,alcohol,and pyridine.
IUPAC-namn azanium;vätesulfat
Formel vikt 115.1
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.